Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
49-411
PRSI49-411EA 734 EUR InStock
PRSI49-411
Anti-CRTC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MECT1 (also known as MucoEpidermoid Carcinoma Translocated 1, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 1, TORC1, and Transducer of CREB protein 1) is a nuclear protein that functions as a transcriptional coactivator for CREB1, which activates transcription through both consensus and variant cAMP response element (CRE) sites. MECT1does not appear to modulate CREB1 DNA-binding activity but enhances the interaction of CREB1 with TAF4/TAFII-130. MECT1 translocates with MAML2 (MasterMind-Like Protein 2) to yield a fusion oncogene: t(11;19) (q21;p13). This translocation occurs in mucoepidermoid carcinomas, benign Warthin tumors and clear cell hidradenomas. The novel fusion product that results disrupts the Notch signaling pathway. The fusion protein consists of the N-terminus of MECT1 joined to the C-terminus of MAML2. The reciprocal fusion protein consisting of the N-terminus of MAML2 joined to the C-terminus of MECT1 has been detected in a small number of mucoepidermoid carcinomas. Multiple isoforms have been reported for the MECT1 protein.

0.02 M potassium phosphate, 0.15 M NaCl, pH 7.2, 0.01% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CRTC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité