Human ZIP10 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4991P
PRSI4991PEA 122 EUR InStock
PRSI4991P
Human ZIP10 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
ZIP10 peptide is used for blocking the activity of ZIP10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité