Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SIRT1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
51-576
PRSI51-576EA 771 EUR InStock
PRSI51-576
Anti-SIRT1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
SIRT1 antibody can be used in ELISA, Western Blot, immunohistochemistry starting at 20 μg/mL, immunoprecipitation, and flow cytometry.

Protein A Column

PBS, pH 7.2

Store SIRT1 antibody at 4 °C or -20 °C. As with all antibodies avoid freeze/thaw cycles.

Type: Tag
Antigen: SIRT1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité