Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAA35 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5273
PRSI5273EA 435 EUR InStock
PRSI5273
Anti-NAA35 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAK10 Antibody: The MAK10 gene encodes a 733-amino acid protein with several regions of similarity to T cell receptor alpha-subunit V (variable) regions in yeast. The mammalian homologue of yeast MAK10, also known as EGAP, is one subunit of a novel N-terminal acetyltransferase (NAT) that is highly conserved among vertebrate species. It is expressed in a variety of tissues in the developing rat embryo but restricted in expression in the adult, remaining detectable only in tissues undergoing continual cell renewal or in cells responding to pathological injury. The MAK10-NAT complex is an essential regulatory enzyme controlling the function of a subset of proteins required for embryonic growth control and vessel development. This complex functionally co-assembles in mammalian cells to regulate cell proliferation and is essential for embryonic development, at least in part through the regulation of target of rapamycin (TOR) signaling events. At least two isoforms of MAK10 are known to exist.

Type:
Antigen: NAA35
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité