Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBKBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5397
PRSI5397EA 435 EUR InStock
PRSI5397
Anti-TBKBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Prosapip2 Antibody: Prosapip2 (TBKBP1) is essential for signal transduction during viral infection thus plays a major role in the TNF/NF-kappa B pathway. It is an adaptor protein that constitutively binds TBK1 (TANK-binding kinase) and IKBKE and may play a role in antiviral innate immunity. Prosapip2 is a 615 amino acid adaptor protein belonging to the fibrillar collagen family, consisting of trimers of identical alpha 1 chains which are linked to each other by interchain disulfide bonds. It has a ubiquitous expression with highest levels in ovary, followed by the neuronal system. Prosapip2 binds to TBK1 and helps in the activation of IRF3 which controls the expression of antiviral genes during infection. Recent studies show that Prosapip2 is an interaction partner of ProSAP2/Shank3 and actin, suggesting a role as a linker molecule between postsynaptic density and the cytoskeleton.

Type:
Antigen: TBKBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité