Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AHSG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-038
PRSI55-038EA 620 EUR InStock
PRSI55-038
Anti-AHSG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Alpha2-HS glycoprotein (AHSG), a glycoprotein present in the serum, is synthesized by hepatocytes. The AHSG molecule consists of two polypeptide chains, which are both cleaved from a proprotein encoded from a single mRNA. It is involved in several functions, such as endocytosis, brain development and the formation of bone tissue. The protein is commonly present in the cortical plate of the immature cerebral cortex and bone marrow hemopoietic matrix, and it has therefore been postulated that it participates in the development of the tissues. However, its exact significance is still obscure.

For FACS starting dilution is: 1:25. For IF starting dilution is: 1:25. For IHC-P starting dilution is: 1:25. For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: AHSG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 247-276
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité