Anti-BCO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
55-590
PRSI55-590EA 620 EUR InStock
PRSI55-590
Anti-BCO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BCDO2 catalyzes the asymmetric oxidative cleavage of beta-carotene in carotene metabolism (Kiefer et al., 2001 [PubMed 11278918]).
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: BCO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité