Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-651
PRSI55-651EA 620 EUR InStock
PRSI55-651
Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The inhibin beta A subunit joins the alpha subunit to form a pituitary FSH secretion inhibitor. Inhibin has been shown to regulate gonadal stromal cell proliferation negatively and to have tumor-suppressor activity. In addition, serum levels of inhibin have been shown to reflect the size of granulosa-cell tumors and can therefore be used as a marker for primary as well as recurrent disease. Because expression in gonadal and various extragonadal tissues may vary severalfold in a tissue-specific fashion, it is proposed that inhibin may be both a growth/differentiation factor and a hormone. Furthermore, the beta A subunit forms a homodimer, activin A, and also joins with a beta B subunit to form a heterodimer, activin AB, both of which stimulate FSH secretion. Finally, it has been shown that the beta A subunit mRNA is identical to the erythroid differentiation factor subunit mRNA and that only one gene for this mRNA exists in the human genome.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50. For FACS starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: INHBA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité