Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COCH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-789
PRSI55-789EA 620 EUR InStock
PRSI55-789
Anti-COCH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is highly conserved in human, mouse, and chicken, showing 94% and 79% amino acid identity of human to mouse and chicken sequences, respectively. Hybridization to this gene was detected in spindle-shaped cells located along nerve fibers between the auditory ganglion and sensory epithelium. These cells accompany neurites at the habenula perforata, the opening through which neurites extend to innervate hair cells. This and the pattern of expression of this gene in chicken inner ear paralleled the histologic findings of acidophilic deposits, consistent with mucopolysaccharide ground substance, in temporal bones from DFNA9 (autosomal dominant nonsyndromic sensorineural deafness 9) patients. Mutations that cause DFNA9 have been reported in this gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein. Additional splice variants encoding distinct isoforms have been described but their biological validities have not been demonstrated. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: COCH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité