Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AP1M1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-800
PRSI55-800EA 620 EUR InStock
PRSI55-800
Anti-AP1M1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is the medium chain of the trans-Golgi network clathrin-associated protein complex AP-1. The other components of this complex are beta-prime-adaptin, gamma-adaptin, and the small chain AP1S1. This complex is located at the Golgi vesicle and links clathrin to receptors in coated vesicles. These vesicles are involved in endocytosis and Golgi processing. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000.

Type: Primary
Antigen: AP1M1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité