Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGA8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
55-928
PRSI55-928EA 620 EUR InStock
PRSI55-928
Anti-ITGA8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Integrin alpha-8/beta-1 functions in the genesis of kidney and probably of other organs by regulating the recruitment of mesenchymal cells into epithelial structures. It recognizes the sequence R-G-D in a wide array of ligands including TNC, FN1, SPP1 TGFB1, TGFB3 and VTN. NPNT is probably its functional ligand in kidney genesis. Neuronal receptor for TNC it mediates cell-cell interactions and regulates neurite outgrowth of sensory and motor neurons.

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.

Type: Primary
Antigen: ITGA8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité