Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LXR-B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5579
PRSI5579EA 435 EUR InStock
PRSI5579
Anti-LXR-B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LXR-B Antibody: LXR-B belongs to the Liver X Receptor family that encodes highly homologous transcription factors. Like the highly homologous LXR-A, LXR-B forms heterodimers with the retinoic acid receptor RXRalpha, which function as sensors for cellular oxysterols which when activated, increase the expression of genes that control sterol and fatty acid metabolism and homeostasis. Recent experiments have indicated that the LXRs can also modulate both innate and adaptive immune responses. Other studies suggest that genetic variability at the LXR-B gene locus may be a risk factor for Alzheimer's disease. One hypothesis postulates that LXR may be upstream of ApoE and potentiates the risk associated effects of the epsilon3 allele.

Type:
Antigen: LXR-B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité