Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-214
PRSI56-214EA 620 EUR InStock
PRSI56-214
Anti-MDK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Midkine is a retinoic acid-responsive, heparin-binding growth factor expressed in various cell types during embryogenesis. It promotes angiogenesis, cell growth, and cell migration. Midkine is also expressed in several carcinomas, suggesting that it may play a role in tumorigenesis, perhaps through its effects on angiogenesis (summary by Reynolds et al., 2004 [PubMed 15197188]).

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50. For IF starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: MDK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité