Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM69 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-233
PRSI56-233EA 620 EUR InStock
PRSI56-233
Anti-TRIM69 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the RING-B-box-coiled-coil (RBCC) family and encodes a protein with an N-terminal RING finger motif, a PRY domain and a C-terminal SPRY domain. The mouse ortholog of this gene is specifically expressed in germ cells at the round spermatid stages during spermatogenesis and, when overexpressed, induces apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. It may play a role in apoptosis (By similarity).

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: TRIM69
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité