Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-347
PRSI56-347EA 620 EUR InStock
PRSI56-347
Anti-PCDH7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The gene encodes a protein with an extracellular domain containing 7 cadherin repeats. The gene product is an integral membrane protein that is thought to function in cell-cell recognition and adhesion. Alternative splicing yields isoforms with unique cytoplasmic tails. [provided by RefSeq].

For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.

Type: Primary
Antigen: PCDH7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité