Anti-ST6GALNAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
56-398
PRSI56-398EA 620 EUR InStock
PRSI56-398
Anti-ST6GALNAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glycosylation of proteins affects cell-cell interaction, interactions with the matrix, and the functions of intracellular molecules. ST6GALNAC1 transfers a sialic acid, N-acetylneuraminic acid (NeuAc), in an alpha-2,6 linkage to O-linked GalNAc residues. The cancer-associated sialyl-Tn (sTn) antigen is formed by ST6GALNAC1-catalyzed sialylation of GalNAc residues on mucins (Ikehara et al., 1999 [PubMed 10536037]; Sewell et al., 2006 [PubMed 16319059]).
  • For WB starting dilution is: 1:1000
Type: Primary
Antigen: ST6GALNAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité