Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-412
PRSI56-412EA 620 EUR InStock
PRSI56-412
Anti-TCF7L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes. Several transcript variants encoding multiple different isoforms have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:2000

Type: Primary
Antigen: TCF7L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité