Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-429
PRSI56-429EA 620 EUR InStock
PRSI56-429
Anti-PDC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a phosphoprotein, which is located in the outer and inner segments of the rod cells in the retina. This protein may participate in the regulation of visual phototransduction or in the integration of photoreceptor metabolism. It modulates the phototransduction cascade by interacting with the beta and gamma subunits of the retinal G-protein transducin. This gene is a potential candidate gene for retinitis pigmentosa and Usher syndrome type II. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PDC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité