Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MGAT4C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-542
PRSI56-542EA 620 EUR InStock
PRSI56-542
Anti-MGAT4C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Glycosyltransferase that participates in the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) to the core mannose residues of N-linked glycans. Catalyzes the formation of the GlcNAcbeta1-4 branch on the GlcNAcbeta1-2Manalpha1-3 arm of the core structure of N-linked glycans. Essential for the production of tri-and tetra-antennary N-linked sugar chains (By similarity). Does not catalyze the transfer of GlcNAc to the Manalpha1-6 arm to form GlcNAcBeta1-4Manalpha1-6 linkage ('GnT-VI' activity).

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: MGAT4C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité