Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFX3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-549
PRSI56-549EA 620 EUR InStock
PRSI56-549
Anti-RFX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene is a member of the regulatory factor X gene family, which encodes transcription factors that contain a highly-conserved winged helix DNA binding domain. The protein encoded by this gene is structurally related to regulatory factors X1, X2, X4, and X5. It is a transcriptional activator that can bind DNA as a monomer or as a heterodimer with other RFX family members. Two transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, and at least one of the variants utilizes alternative polyadenylation signals.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: RFX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité