Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-605
PRSI56-605EA 620 EUR InStock
PRSI56-605
Anti-ZP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The zona pellucida is an extracellular matrix that surrounds the oocyte and early embryo. It is composed primarily of three or four glycoproteins with various functions during fertilization and preimplantation development. The nascent protein contains a N-terminal signal peptide sequence, a conserved ZP domain, a consensus furin cleavage site, and a C-terminal transmembrane domain. It is hypothesized that furin cleavage results in release of the mature protein from the plasma membrane for subsequent incorporation into the zona pellucida matrix. However, the requirement for furin cleavage in this process remains controversial based on mouse studies. Previously, this gene has been referred to as ZP1 or ZPB and thought to have similar functions as mouse Zp1. However, a human gene with higher similarity and chromosomal synteny to mouse Zp1 has been assigned the symbol ZP1 and this gene has been assigned the symbol ZP4.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: ZP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité