Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-711
PRSI56-711EA 620 EUR InStock
PRSI56-711
Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a member of the epidermal growth factor superfamily. The encoded protein is synthesized as a large precursor molecule that is proteolytically cleaved to generate the 53-amino acid epidermal growth factor peptide. This protein acts a potent mitogenic factor that plays an important role in the growth, proliferation and differentiation of numerous cell types. This protein acts by binding the high affinity cell surface receptor, epidermal growth factor receptor. Defects in this gene are the cause of hypomagnesemia type 4. Dysregulation of this gene has been associated with the growth and progression of certain cancers. Alternate splicing results in multiple transcript variants.

  • For IHC-P starting dilution is: 1:25
  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: EGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité