Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPTXR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-878
PRSI56-878EA 620 EUR InStock
PRSI56-878
Anti-NPTXR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a protein similar to the rat neuronal pentraxin receptor. The rat pentraxin receptor is an integral membrane protein that is thought to mediate neuronal uptake of the snake venom toxin, taipoxin, and its transport into the synapses. Studies in rat indicate that translation of this mRNA initiates at a non-AUG (CUG) codon. This may also be true for mouse and human, based on strong sequence conservation amongst these species.

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: NPTXR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité