Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCDH9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-906
PRSI56-906EA 620 EUR InStock
PRSI56-906
Anti-PCDH9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The mRNA encodes a cadherin-related neuronal receptor that localizes to synaptic junctions and is putatively involved in specific neuronal connections and signal transduction. Sharing a characteristic with other protocadherin genes, this gene has a notably large exon that encodes six cadherin domains and a transmembrane region. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

  • For WB starting dilution is: 1:1000

Type: Primary
Antigen: PCDH9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité