Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
56-980
PRSI56-980EA 620 EUR InStock
PRSI56-980
Anti-PTPN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. Members of the PTP family share a highly conserved catalytic motif, which is essential for the catalytic activity. PTPs are known to be signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. Epidermal growth factor receptor and the adaptor protein Shc were reported to be substrates of this PTP, which suggested the roles in growth factor mediated cell signaling. Three alternatively spliced variants of this gene, which encode isoforms differing at their extreme C-termini, have been described. The different C-termini are thought to determine the substrate specificity, as well as the cellular localization of the isoforms. Two highly related but distinctly processed pseudogenes that localize to distinct chromosomes have been reported. [provided by RefSeq].

  • For WB starting dilution is: 1:1000
  • For IHC-P starting dilution is: 1:10~50

Type: Primary
Antigen: PTPN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: Rabbit Ig
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité