Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IFITM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5805
PRSI5805EA 435 EUR InStock
PRSI5805
Anti-IFITM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IFITM1 Antibody: IFITM1 (Interferon inducible transmembrane protein 1) is a member of the IFN-inducible transmembrane protein family. It is an essential mediator of interferon-gamma-induced antiproliferation and plays a role in the control of cell growth. IFITM1 is upregulated in several tumor types and may be useful as a tumor biomarker. Both mouse IFITM1 and IFITM3 are expressed on the cell surfaces of primordial germ cells in a developmentally-regulated manner. IFITM1 activity is required for primordial germ cell transit, and IFITM1 acts as a repulsive molecule by repelling non-IFITM1-expressing primordial germ cells from the mesoderm into the endoderm.

Type:
Antigen: IFITM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité