Human NALP14 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5975P
PRSI5975PEA 122 EUR InStock
PRSI5975P
Human NALP14 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NALP14 peptide is used for blocking the activity of NALP14 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité