Anti-PDCD2L Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
60-550
PRSI60-550EA 620 EUR InStock
PRSI60-550
Anti-PDCD2L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: PDCD2L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 180-208
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité