Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLAC4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6021
PRSI6021EA 435 EUR InStock
PRSI6021
Anti-PLAC4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PLAC4 Antibody: PLAC4 (placenta-specific protein 4), was initially discovered as a gene whose mRNA was expressed in placental syncytiotrophoblast and choriocarcinoma cells. While the function of PLAC4 is currently unclear, its gene is known to be located on chromosome 21q22.3. Due to the PLAC4 gene location on chromosome 21 and the release of its mRNA transcripts into maternal bloodstream from the placenta, it has been proposed to be a useful marker noninvasive prenatal chromosome 21 aneuploidy detection, although other reports suggests that PLAC4 mRNA levels are not altered in the maternal circulation of pregnancies with trisomy 21.

Type:
Antigen: PLAC4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité