Anti-FDFT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
61-388
PRSI61-388EA 620 EUR InStock
PRSI61-388
Anti-FDFT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.
Type: Primary
Antigen: FDFT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 140-170
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité