Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAMF4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6253
PRSI6253EA 435 EUR InStock
PRSI6253
Anti-SLAMF4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLAMF4 Antibody: The signaling lymphocyte-activation molecule family member 4 (SLAMF4), also known as 2B4, is an important regulator of Natural Killer (NK) cell activation. It is expressed on NK cells as well as on subsets of T cells and interacts with SLAMF2, causing the activation of both SLAMF4- and SLAMF2-expressing cells. Patients with systemic lupus erythmatosus have lower than normal levels of SLAMF4 expressed on their NK cells and monocytes, suggesting that SLAMF4 may play a role in this autoimmune disease.

Type:
Antigen: SLAMF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité