Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-WDR5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6823
PRSI6823EA 435 EUR InStock
PRSI6823
Anti-WDR5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WDR5 Antibody: WD repeat domain 5 (WDR5) is a member of the WD repeat protein family, which is involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. WDR5, also known as BIG-3, is expressed in the developing growth plate, accelerates chondrocyte and osteoblast differentiation in vitro, and regulates osteoblast differentiation during embryonic bone development. WDR5 interacts with the pluripotency factor Oct4/POU5F1 and is required for the efficient formation of induced pluripotent stem (iPS) cells.

Type:
Antigen: WDR5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité