Human BMP15 peptide
6909P
PRSI6909P
Human BMP15 peptide
Protéines et Peptides
BMP15 peptide is used for blocking the activity of BMP15 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité