Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETD7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-595
PRSI70-595EA 694 EUR InStock
PRSI70-595
Anti-SETD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SETD7 / SET7 Antibody can be used for Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 1:100, and Western Blotting starting at 1:500 - 1:1000.

Antiserum

PBS, 0.2% gelatin, 0.05% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SETD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Gibbon, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité