Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ACTG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
70-829
PRSI70-829EA 694 EUR InStock
PRSI70-829
Anti-ACTG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SOST / Sclerostin Antibody can be used for ELISA starting at 1:1000, and Immunohistochemistry in paraffin embeded tissues starting at 10 μg/mL,

PBS (without Mg2+, Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol

PBS (without Mg2+, Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02% sodium azide, 50% glycerol

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ACTG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité