Human CMPK2 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
7063P
PRSI7063PEA 122 EUR InStock
PRSI7063P
Human CMPK2 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CMPK2 peptide is used for blocking the activity of CMPK2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité