Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7179
PRSI7179EA 435 EUR InStock
PRSI7179
Anti-TRPV1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRPV1 Antibody: TRPV1 is a receptor for capsaicin, the main pungent ingredient in hot chili peppers, and elicits a sensation of burning pain by selectively activating sensory neurons. TRPV1 is a non-selective cation channel that is structurally related to members of the TRP family of ion channels such as TRPC3 and TRPC6. This receptor is also activated by increases in temperature in the noxious range, suggesting that it functions as a transducer of painful thermal stimuli in vivo.

TRPV1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

TRPV1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRPV1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité