Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-NCBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7395
PRSI7395EA 435 EUR InStock
PRSI7395
Anti-NCBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NCBP1 Antibody: NCBP1, also known as CBP80, is a component of the nuclear cap-binding protein complex (CBC), which binds to the monomethylated 5' cap of nascent pre-mRNA in the nucleoplasm. NCBP1 promotes high-affinity mRNA-cap binding and associates with the CTD of RNA polymerase II. The CBC promotes pre-mRNA splicing, 3'-end processing, RNA nuclear export, and nonsense-mediated mRNA decay (1,2). Recent evidence has shown that cellular-cap-binding proteins such as NCBP1 associate with influenza virus mRNAs, suggesting that these viral mRNAs may follow the normal cellular pathways for splicing, nuclear export, and translation.

NCBP1 Antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

NCBP1 Antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NCBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité