Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL36RN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7511
PRSI7511EA 435 EUR InStock
PRSI7511
Anti-IL36RN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-36RN is is a member of the interleukin 1 cytokine family whose gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. IL-36RN specifically inhibits the activation of NF-kappaB induced IL-36A. The opposing activities of these cytokines have been suggested to be involved in the regulation of skin inflammation. Like the IL-36 cytokines (IL-36A, IL-36B and IL-36G), IL-36RN requires post-translational processing for full agonist activity, but the cleavage mechanism is currently unknown.

IL-36RN antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

IL-36RN antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL36RN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité