Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Thy1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-H12] (APC (Allophycocyanin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-076
PRSI76-076EA 488 EUR InStock
PRSI76-076
Anti-Thy1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 30-H12] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
The 30-H12 monoclonal antibody specifically binds to MouseCD90.2, an alloantigen known as Thy-1.2, expressed on thymocytes, mature T cells, epithelial cells, neurons, hematopoietic stem cells, and fibroblasts. CD90 is a membrane glycoprotein that regulates the adhesion and signal transduction in T lymphocytes, and the adhesion of thymocytes to thymic stroma.The interaction between 30-H12 and the antibody to the CD3/TCR complex upregulates thymocytes signal transduction and apoptosis and downregulates mature T cell proliferation. The 30-H12 antibody seems to be unable to cross-link with CD90.1.

Type: Primary
Antigen: Thy1
Clonality: Monoclonal
Clone: 30-H12
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité