Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI149] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-084
PRSI76-084EA 277 EUR InStock
PRSI76-084
Anti-CD1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: HI149] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The HI149 monoclonal antibody specifically reacts with human CD1a, a 49 kDa type I membrane glycoprotein. It is expressed on dendritic cells, Langerhans cells, and cortical thymocytes. CD1a plays a role in antigen presentation and ,like MHC Class I, it non-covalently associates with Beta2-microglobulin.

Type: Primary
Antigen: CD1A
Clonality: Monoclonal
Clone: HI149
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité