Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Itgax Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
76-101
PRSI76-101EA 271 EUR InStock
PRSI76-101
Anti-Itgax Hamster Monoclonal Antibody [clone: N418] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The N418 monoclonal antibody specifically reacts with the integrin alpha x chain of the mouse CD11c, which is expressed on dendritic cells, CD4-/CD8+ intestinal intraepithelial lymphocytes (IEL) and some activated T lymphocytes. Low levels of CD11c were detected on mouse splenic natural killer cells and on the monocyte/macrophage lineage cells.CD11c expression is upregulated on IEL and T lymphocytes after activation. It binds to CD54, fibrinogen and iC3b and influences the leukocyte adhesive interactions. The N418 antibody binds to CD11c on splenic dendritic cells of the mouse in the T-dependent areas. It also contributes to the binding of iC3b.

Type: Primary
Antigen: Itgax
Clonality: Monoclonal
Clone: N418
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité