Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Cd8b1 Rat Monoclonal Antibody [clone: H35-17.2] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-718
PRSI76-718EA 409 EUR InStock
PRSI76-718
Anti-Cd8b1 Rat Monoclonal Antibody [clone: H35-17.2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
The H35-17.2 monoclonal antibody specifically reacts the mouse cd8 beta, a 32 kDa chain also known as Ly-3 and Lyt-3. CD8 is a T cell surface antigen co-receptor that interacts with MHC class I molecules on antigen presenting cells. It is expressed as a heterodimer with the alpha cd8 chain. The H35-17.2 antibody blocks T cell-mediated cytolysis of allogeneic lymphoma cells.

Type: Primary
Antigen: Cd8b1
Clonality: Monoclonal
Clone: H35-17.2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité