Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
76-728
PRSI76-728EA 377 EUR InStock
PRSI76-728
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD28.2] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The CD28.2 monoclonal antibody specifically binds with the human 44 kDa homodimeric trans-membrane glycoprotein CD28, expressed on the surface of most mature T lymphocytes, plasma cells, and thymocytes. CD28 is a ligand for B7-1 (CD80) and B7-2 (CD86), a co-stimulator of T lymphocytes, and enhances the interaction between T and B lymphocytes. It has been reported that the T lymphocytes stimulation to produce IL-2 depends on the monoclonal antibody involved, which suggests that the CD28 molecule presents some subregions with distinct functions. The CD28.2 antibody induces Ca2+ influx in Jurkat T lymphocytes. Other studies have shown that CD28 is involved in the signal transduction.

Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: CD28.2
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité