Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNVsMgp1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
7683
PRSI7683EA 435 EUR InStock
PRSI7683
Anti-SNVsMgp1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). While the G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction (2), no such degradation was observed for the G2 glycoprotein.

Sin Nombre virus glycoprotein 2 antibody is affinity chromatography purified via peptide column.

Sin Nombre virus glycoprotein 2 antibody is supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SNVsMgp1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité