Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tlr4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MTS510]

Fournisseur: ProSci Inc.
77-016
PRSI77-016EA 686 EUR InStock
PRSI77-016
Anti-Tlr4 Rat Monoclonal Antibody [clone: MTS510]
Anticorps
The MTS510 monoclonal antibody specifically reacts with the Toll-Like Receptor 4 (TLR-4) and MD-2 (LY96) molecular complex. The complex of TLR-4, MD-2, and CD14 regulates the innate immune system recognition of bacterial lipopolysaccharides (LPS) and is expressed on the surface of thioglycollate-elicited macrophages. The epitope that binds the MTS510 antibody is lost after LPS stimulation and the antibody can be used to co-immunoprecipitates MD-2 and TLR4.

Type: Primary
Antigen: Tlr4
Clonality: Monoclonal
Clone: MTS510
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité