Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tcrb Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597] (VioletFluor® 450)

Fournisseur: ProSci Inc.
77-209
PRSI77-209EA 271 EUR InStock
PRSI77-209
Anti-Tcrb Hamster Monoclonal Antibody [clone: H57-597] (VioletFluor® 450)
Anticorps
The H57-597 monoclonal antibody is specific for the beta chain of the mouse T cell Receptor (TCR). The crosslinking induces activation and proliferation of T cells, as a plate-bound or a soluble H57-597, or the plate-bound antibody can induce apoptosis, based on assay conditions. The beta chain of the TCR can combine with the alpha chain of the receptor to produce the alpha-beta TCR, which is expressed by the NKT cells, by the NK1.1+ thymocytes and most of the T cells. The beta chain does not react with the gamma-delta TCR-bearing cells, expressed by a small number of T cells. This antibody can be used as a phenotypic marker for the TCR beta expressing cells or for the functional purpose of TCR-mediated cell activation or apoptosis.BG Violet 450 conjugate is an alternative to the Pacific Blue, eFluor 450, or BD Horizon V450 dyes. It is excited by the violet (405 nm) laser, with a peak emission of 450 nm.

Type: Primary
Antigen: Tcrb
Clonality: Monoclonal
Clone: H57-597
Conjugation: VioletFluor® 450
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité