Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-657
PRSI79-657EA 461 EUR InStock
PRSI79-657
Anti-MAP2K4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SAPK/Erk kinase (SEK1), also known as MKK4 or Jun kinase kinase (JNKK), activates the MAP kinase homologues SAPK and JNK in response to various cellular stresses and inflamatory cytokines. Activation of SEK1 occurs through MEKK phosphorylation of serine and threonine residues at positions 257 and 261, respectively. Like MEK, SEK is a dual-specificity protein kinase that phosphorylates SAPK/JNK at a conserved T*PY* site in its activation loop. Phosphorylation by Akt at Ser80 inhibits SEK1 and suppresses stress-activated signal transduction.

Western Blot: 1:500~1:1000

Antibodies were purified by affinity-chromatography using epitope-specific peptide.

Antibody supplied in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: MAP2K4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité