Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K8 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
79-852
PRSI79-852EA 469 EUR InStock
PRSI79-852
Anti-MAP3K8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene was identified by its oncogenic transforming activity in cells. The encoded protein is a member of the serine/threonine protein kinase family. This kinase can activate both the MAP kinase and JNK kinase pathways. This kinase was shown to activate IkappaB kinases, and thus induce the nuclear production of NF-kappaB. This kinase was also found to promote the production of TNF-alpha and IL-2 during T lymphocyte activation. Studies of a similar gene in rat suggested the direct involvement of this kinase in the proteolysis of NF-kappaB1,p105 (NFKB1).

Type: Primary
Antigen: MAP3K8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité