Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BMX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
80-003
PRSI80-003EA 469 EUR InStock
PRSI80-003
Anti-BMX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Non-receptor tyrosine kinase that plays central but diverse modulatory roles in various signaling processes involved in the regulation of actin reorganization, cell migration, cell proliferation and survival, cell adhesion, and apoptosis. Participates in signal transduction stimulated by growth factor receptors, cytokine receptors, G-protein coupled receptors, antigen receptors and integrins. Induces tyrosine phosphorylation of BCAR1 in response to integrin regulation. Activation of BMX by integrins is mediated by PTK2/FAK1, a key mediator of integrin signaling events leading to the regulation of actin cytoskeleton and cell motility.

Western Blot: 1:500~1:1000

Type: Primary
Antigen: BMX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité